Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetten
Sharp, straight, 130 mm
Catalogus # 232-2137
Leverancier:   BOCHEM
Pincetten
Catalogus # 232-2137
Leverancier:  BOCHEM
Pincetten
Pincetten
Sharp, straight, 130 mm
Price
35,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal, PTFE-coating.
  • Antimagnetisch
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
Specificaties
  • Type:
    Sharp, straight
  • Lengte:
    130 mm