Pincetten
Sharp, straight, 115 mm
Catalogus # 232-0016
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, PTFE-coating.
- Antimagnetisch
- Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
Specificaties
- Type:Sharp, straight
- Lengte:115 mm