Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetten
Pincetten
Stomp, 145 mm
Catalogus # 232-0015
Leverancier:   BOCHEM
Pincetten
Catalogus # 232-0015
Leverancier:  BOCHEM
Pincetten
Pincetten
Stomp, 145 mm
Price
36,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal, PTFE-coating.
  • Antimagnetisch
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
Specificaties
  • Type:
    Stomp
  • Lengte:
    145 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.