Pincetten
Stomp, 130 mm
Catalogus # BOCH1801
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, PTFE-coating.
- Antimagnetisch
- Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
Specificaties
- Type:Stomp
- Lengte:130 mm