Pincetten
Stomp, 115 mm
Catalogus # 232-0013
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, PTFE-coating.
- Antimagnetisch
- Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
Specificaties
- Type:Stomp
- Lengte:115 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.