Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Glass bottle, 25 g
Catalogus # ACRO297560250
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Catalogus # ACRO297560250
CAS-nummer:  128446-35-5
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Glass bottle, 25 g
CAS-nummer:  128446-35-5
Price
108,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
  • CAS-nummer:128446-35-5
  • Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
  • MDL-nummer:MFCD16621721
  • Smelten Pt:278 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤7.5 % (K.F.)
  • HPLC:
    ≥96.0 % (On dry substance)
  • NMR:
    2 to 6 (degree of substitution)
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties