Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 100 mm, aan bovenkant, BD-, BF-, KB-, KT-incubatoren
Catalogus # BIND8012-0053
Leverancier:   Binder
Toebehoren
Catalogus # BIND8012-0053
Leverancier:  Binder
Toebehoren
Toebehoren
Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 100 mm, aan bovenkant, BD-, BF-, KB-, KT-incubatoren
Price
991,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 100 mm, aan bovenkant
  • Seq:
    08
  • Voor:
    BD-, BF-, KB-, KT-incubatoren
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.