Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 29 mm, aan rechterkant, BD-, BF-, KB- en KT-incubatoren
Catalogus # 466-0157
Leverancier:   Binder
Toebehoren
Catalogus # 466-0157
Leverancier:  Binder
Toebehoren
Toebehoren
Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 29 mm, aan rechterkant, BD-, BF-, KB- en KT-incubatoren
Price
531,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 29 mm, aan rechterkant
  • Seq:
    13
  • Voor:
    BD-, BF-, KB- en KT-incubatoren
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.