Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 29 mm, aan bovenkant, BD-, BF-, KB-, KT-incubatoren
Catalogus # 466-0156
Leverancier:   Binder
Toebehoren
Catalogus # 466-0156
Leverancier:  Binder
Toebehoren
Toebehoren
Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 29 mm, aan bovenkant, BD-, BF-, KB-, KT-incubatoren
Price
531,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Toegangsopening met silicone stekker met Ø van 29 mm, aan bovenkant
  • Seq:
    12
  • Voor:
    BD-, BF-, KB-, KT-incubatoren