Orders LinkContactUsLinkComponent
Visual immunoassays
Visual immunoassays
Salmonella, VIA kit, 96 well, 96 Tests
Catalogus # 709-0253
Visual immunoassays
Catalogus # 709-0253
Leverancier:  
CAS-nummer:  
Visual immunoassays
Visual immunoassays
Salmonella, VIA kit, 96 well, 96 Tests
CAS-nummer:  
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Singlepath® Salmonella sneltest voor het aantonen van Salmonella in levensmiddelen 1 * 1 EA Catalogus #1.04140.0001
Product 1.04140.0001 is vergelijkbaar met 709-0253 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
Microtitre-format screening tests with high-affinity, specific antibodies for food and environment samples. Fast, specific bacteria and toxin testing with advanced Visual Immunoassay for food, water, environment samples, raw materials, cosmetics and pharmaceuticals. Ideal for rapid detection of pathogenic bacteria, 46 or 94 tests per plate.
  • The simplicity of the VIA™ method frees up time for other work and projects
  • Rapid results allow products to be released earlier, thereby saving on warehousing costs
  • The kit can be used manually, semi automatically or fully automatically for large numbers of samples
  • Fast results
  • High sensitivity and specificity
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    96 Tests
  • Omschrijving:
    Salmonella, VIA kit, 96 well
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.