Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 30, 32 mm, 2 mm, 165 mm
Catalog # BIBB703-03
Supplier:   SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Catalog # BIBB703-03
Supplier:  SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 30, 32 mm, 2 mm, 165 mm
Price
451,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glas.
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Specifications
  • Schroefdraad:
    SVL 30
  • Buis Ø uitw.:
    32 mm
  • Wanddikte:
    2 mm
  • Seq:
    03
  • Totale lengte:
    165 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-01
    Afdichtringen voor stootvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL®-voegmaat 15, ring binnendiameter 10 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 69,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-02
    Afdichtringen voor stootvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL®-voegmaat 22, ring binnendiameter 17 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 139,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-03
    Afdichtringen voor stootvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL®-voegmaat 30, ring binnendiameter 23 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 142,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-04
    Afdichtringen voor stootvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL®-voegmaat 42, ring binnendiameter 34 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 296,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-14
    Koppelingen van fenolkunststof voor stootvoegen, SVL®-voegmaat 42, ring I.Ø 34 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 495,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-19
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 15, voor slangen Ø 4,0 - 4,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 113,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-20
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 15, voor slangen Ø 4,8 - 5,2 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 86,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-21
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 15, voor slangen Ø 5,6 - 6,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 90,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-22
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 15, voor slangen Ø 5,6 - 7,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 81,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-26
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 30, voor slangen Ø 19,5 - 20,5 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 189,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-27
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 30, voor slangen Ø 21,5 - 22,5 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 194,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-28
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 42, voor slangen Ø 29,2 - 30,8 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 481,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-29
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 42, voor slangen Ø 31,2 - 32,8 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 481,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-41
    Schroefdoppen van fenolhars met gat, voor SVL®-verbinding maat 15
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 20,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 212-7469
    Schroefdoppen van fenolhars met gat, voor SVL®-verbinding maat 22
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 23,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-43
    Schroefdoppen van fenolhars met gat, voor SVL®-verbinding maat 30
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 29,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-44
    Schroefdoppen van fenolhars met gat, voor SVL®-verbinding maat 42
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 84,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-52
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 22, voor slangen Ø 11,6 - 12,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 153,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-56
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 30, voor slangen Ø 17,6 - 18,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 214,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-51
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 22, voor slangen Ø 9,6 - 10,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 148,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-25
    Afdichtringen voor schuifvoegen, siliconenrubber ommanteld met PTFE, SVL® voegmaat 22, voor slangen Ø 15,6 - 16,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 137,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BIBB701-11
    Koppelingen van fenolkunststof voor stootvoegen, SVL®-voegmaat 15, ring I.Ø 10 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 522,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.