Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
125 mm, 12 mm, 185 - 240 mm, 125 mm
Catalogus # 221-0020
Leverancier:   SciLabware
Funnels with short stem
Catalogus # 221-0020
Leverancier:  SciLabware
Funnels with short stem
Funnels with short stem
125 mm, 12 mm, 185 - 240 mm, 125 mm
Price
39,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With smooth internal walls.
Specificaties
  • Trechter uitw. Ø:
    125 mm
  • Steel uitw. Ø:
    12 mm
  • Lengte steel:
    125 mm
  • Voor filter Ø:
    185 - 240 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.