3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Glass bottle for solids, 5 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Catalogus # ACRO229280050
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 54827-17-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- CAS-nummer:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- MDL-nummer:MFCD00007748
- Molecular Weight:240.35 g/mol
- Kokend Pt:402 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:167…170 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:259-364-6
Documents
ACRO22928
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to cream to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:167 to 172 °C
- Loss on drying:≤0.5 %
- Sulfated ash:≤0.2 %
- HPLC:≥99.0 %
- Titration with HClO4:98.0 to 102.0 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.