Lead 99+%, granules
Plastic bottle, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Lead 99+%, granules
Catalogus # ACRO222625000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 7439-92-1
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7439-92-1
- Formule:Pb
- MDL-nummer:MFCD00134050
- Molecular Weight:207.2 g/mol
- Merck index:12,05410
- Kokend Pt:1740 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:327,4 °C
- Dichtheid:11,3437 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-100-4
Documents
ACRO22262
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Grey Granules
- Assay:≥99.0 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 g