Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 220 W, 1,5 m
Catalog # ISOP490504-000
Supplier:   ISOPAD
Heating Cords
Catalog # ISOP490504-000
Supplier:  ISOPAD
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 220 W, 1,5 m
Price
138,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Specifications
  • Omschrijving:
    Heating cords, 220 W
  • Lengte:
    1,5 m
  • Seq:
    03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.