Temperatuurregelaars
Temperature control unit, LC4
Catalogus # 620-8113
Leverancier: JULABO GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Temperatuurafhankelijke meet-, beheers-, veiligheids- en controletaken uitvoeren. Typische toepassingen: verwarmingsmantels, verwarmingsbaden en verwarmingsmatten.
- LED-multidisplay en spatwaterdicht toetsenbord
- Waarschuwingsfuncties voor hoge en lage temperaturen met een intervaltoon zorgen voor een veilige werking
- Dankzij de ingebouwde RS232-interface is online-communicatie met een pc mogelijk
Model LC4.
Aansluiting voor verwarmingsapparaat 230 V/2 kW.
Externe regelaar LC6.
LCD-dialog-display and multi-display (LED)
Connections for two working sensors and one safety sensor
Analogue connection for temperature recorder and external programmer
Integrated programmer: 6×60 steps
Aansluiting voor verwarmingsapparaat 230 V/3 kW.
Specificaties
- Model:LC4
- Omschrijving:Temperature control unit
- Seq:02
- Interfaces:RS232
- Cat. No.:620-8113
- Type bediening:PID1
- Temperatuurbereik:–50...+350 °C
- Breedte:3 kg
- Afmetingen:170×170×160 mm
- Temperatuurnauwkeurigheid:Over ±0,05 °C
- Temperatuurstabiliteit:±0,05 °C
- Elektrisch:230 V, 50 Hz
- Sensor:2× PT100
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Y-adapter cable for connecting 1 dual PT100 sensor to 2 Lemosa sockets for LC temperature laboratory controllerY-adapter cable for connecting 1 dual PT100 sensor to 2 Lemosa sockets for LC temperature laboratory controllerJULA8980142Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 434,00 €