Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 160 W, 1 m
Catalogus # ISOP209402-000
Leverancier:   ISOPAD
Heating Cords
Catalogus # ISOP209402-000
Leverancier:  ISOPAD
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 160 W, 1 m
Price
132,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Specificaties
  • Omschrijving:
    Heating cords, 160 W
  • Lengte:
    1 m
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.