Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Spanband voor het vastzetten van vaten, standaard Ø 8 - 16 mm, vat-Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemvoorziening RH 3
Catalogus # 431-2943
Leverancier:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Catalogus # 431-2943
Leverancier:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Spanband voor het vastzetten van vaten, standaard Ø 8 - 16 mm, vat-Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemvoorziening RH 3
Price
363,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Spanband voor het vastzetten van vaten, standaard Ø 8 - 16 mm, vat-Ø 40 - 300 mm
  • Seq:
    103
  • Type:
    Klemvoorziening RH 3
  • Voor:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Klem voor veiligheidsvaten, statief Ø 25 - 36 mm, vat Ø 40 - 300 mm
    Klem voor veiligheidsvaten, statief Ø 25 - 36 mm, vat Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 446,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.