Orders LinkContactUsLinkComponent
Sieves
Sieves
Stainless steel sieve, 1,00 mm, Zeef MF 1.0
Catalogus # 412-1136
Leverancier:   IKA
Sieves
Catalogus # 412-1136
Leverancier:  IKA
Sieves
Sieves
Stainless steel sieve, 1,00 mm, Zeef MF 1.0
Price
396,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Specificaties
  • Type:
    Zeef MF 1.0
  • Omschrijving:
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
  • Seq:
    08
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.