Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Cutting blade A11.2, Verbrijzelen van zachte, vezelachtige materialen
Catalogus # 412-1101
Leverancier: IKA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Cutting blade A11.2
- Seq:03
- Voor:Verbrijzelen van zachte, vezelachtige materialen