Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
250 ml grinding chamber, Gebruik met dubbele klopper 431-2113. Polycarbonaat met roestvrij staal inlaat. Niet geschikt Voor Gebruik met vloeibare stikstof
N° de catalogue 412-1112
Fournisseur:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
N° de catalogue 412-1112
Fournisseur:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
250 ml grinding chamber, Gebruik met dubbele klopper 431-2113. Polycarbonaat met roestvrij staal inlaat. Niet geschikt Voor Gebruik met vloeibare stikstof
Prix
738,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Omschrijving:
    250 ml grinding chamber
  • Seq:
    02
  • Voor:
    Gebruik met dubbele klopper 431-2113. Polycarbonaat met roestvrij staal inlaat. Niet geschikt Voor Gebruik met vloeibare stikstof