Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Statiefklem, statief met Ø 25 - 36 mm, verlengarm met Ø 5 - 21 mm, T 50 basic
Catalogus # 431-0004
Leverancier:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Catalogus # 431-0004
Leverancier:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Statiefklem, statief met Ø 25 - 36 mm, verlengarm met Ø 5 - 21 mm, T 50 basic
Price
147,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Statiefklem, statief met Ø 25 - 36 mm, verlengarm met Ø 5 - 21 mm
  • Voor:
    T 50 basic
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Klem voor veiligheidsvaten, statief Ø 25 - 36 mm, vat Ø 40 - 300 mm
    Klem voor veiligheidsvaten, statief Ø 25 - 36 mm, vat Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 446,00 €