Micropipetten, ringcaps®
200 µl, 125 mm, Standard
Catalogus # HIRS9600122
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
- Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
- Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Specificaties
- Type:Standard
- Capaciteit:200 µl
- Lengte:125 mm