Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Aangesloten, tip ∼120 mm lang, 2,0 ml, 230 mm, 250 per zak, 4 zakken per doos
  HIRS9260201
 :   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
  HIRS9260201
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Aangesloten, tip ∼120 mm lang, 2,0 ml, 230 mm, 250 per zak, 4 zakken per doos
113,00 €
1 * 1.000 ST
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
  • Verpakt:
    250 per zak, 4 zakken per doos
  • Capaciteit:
    2,0 ml
  • Omschrijving:
    Aangesloten, tip ∼120 mm lang
  • Lengte:
    230 mm