Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Aangesloten, tip ∼45 mm lang, 2,0 ml, 150 mm, 250 per zak, 4 zakken per doos
Catalogus # HIRS9250201
Leverancier:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Catalogus # HIRS9250201
Leverancier:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Aangesloten, tip ∼45 mm lang, 2,0 ml, 150 mm, 250 per zak, 4 zakken per doos
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certificeringen: According to ISO 7712.
Documents
Specificaties
  • Verpakt:
    250 per zak, 4 zakken per doos
  • Capaciteit:
    2,0 ml
  • Omschrijving:
    Aangesloten, tip ∼45 mm lang
  • Lengte:
    150 mm