Pasteur pipettes
Niet-aangesloten, tip ∼45 mm lang, 2,0 ml, 150 mm, 250 per zak, 4 zakken per doos
Catalogus # HIRS9250101
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
- With or without cotton plug
- Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Documents
HIRS9250201_TDS_EN HIRS9260101_TDS_EN
Datasheet
Specificaties
- Verpakt:250 per zak, 4 zakken per doos
- Capaciteit:2,0 ml
- Omschrijving:Niet-aangesloten, tip ∼45 mm lang
- Lengte:150 mm