Celtellers, verbeterde Neubauer
Counting chamber with double ruling, bright-lined, with clamps, Imp. Neubauer, 0,1 mm
Catalogus # HIRS8110204
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Celtelkamer met dubbele nettotelling.
Bestelinformatie: Includes two cover glasses.
Documents
Specificaties
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Omschrijving:Counting chamber with double ruling, bright-lined, with clamps, Imp. Neubauer
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.