Celtellers, Bürker
Counting chamber with clips, bright-lined, Bürker, 0,1 mm
Catalog # 612-5729
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Deze telkamers met dubbele netregel zijn geschikt voor in vitro diagnostische toepassingen.
Certifications: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
Ordering information: Inclusief twee dekglazen.
Documents
Specifications
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber with clips, bright-lined