Celtellers, Bürker
Counting chamber with clips, Bürker, 0,1 mm
612-5727
Deze telkamers met dubbele netregel zijn geschikt voor in vitro diagnostische toepassingen.
: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
: Inclusief twee dekglazen.
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber with clips