Celtellers, Bürker
Counting chamber, bright-lined, Bürker, 0,10 mm
612-5723
Deze telkamers met dubbele netregel zijn geschikt voor in vitro diagnostische toepassingen.
: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
: Inclusief twee dekglazen.
- Kamerdiepte:0,10 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber, bright-lined