Celtellers, Fuchs-Rosenthal
cellteller, 0,2 mm
Catalogus # HIRS8100110
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Telkamers met dubbele nettotelling.
Bestelinformatie: Includes two cover glasses.
Specificaties
- Kamerdiepte:0,2 mm
- Omschrijving:cellteller
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.