Celtellers, Bürker
Counting chamber, Bürker, 0,1 mm
N° de catalogue 612-5719
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Deze telkamers met dubbele netregel zijn geschikt voor in vitro diagnostische toepassingen.
Certifications: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
Informations de commande: Inclusief twee dekglazen.
Documents
Spécifications
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.