Maatcilinders
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 5 ± ml
Catalogus # 613-4717
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
- Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
- Zeshoekige kunststof voet en beschermkraag met tuit
- Korte schaalverdeling, blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product documentatie
Specificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:470 mm
- Seq:07
- Indeling:10 ml
- Tolerantie:5 ± ml