Maatcilinders
2000 ml, 20 ml, 500 mm, 15 ± ml
Catalog # 612-3063
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:500 mm
- Indeling:20 ml
- Tolerantie:15 ± ml