Maatcilinders
5000* ml, 50 ml, 650 mm, 37,5 ± ml
Catalog # 612-3036
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specifications
- Capaciteit:5000* ml
- Hoogte:650 mm
- Seq:10
- Indeling:50 ml
- Tolerantie:37,5 ± ml
- Cat. No.:612-3036