Maatcilinders
2000 ml, 20 ml, 570 mm, 15 ± ml
Catalogus # 612-3035
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specificaties
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:570 mm
- Seq:09
- Indeling:20 ml
- Tolerantie:15 ± ml