Maatcilinders
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7 ± ml
Catalogus # 612-3034
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
Certificeringen: DIN EN ISO 4788
Documents
Specificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:470 mm
- Seq:08
- Indeling:10 ml
- Tolerantie:7 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.