Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml
Catalogus # 612-3032
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:335 mm
- Seq:06
- Indeling:2 ml
- Tolerantie:1,5 ± ml