Maatcilinders
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,75 ± ml
612-3031
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
: DIN EN ISO 4788
- Capaciteit:100 ml
- Hoogte:260 mm
- Seq:05
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:0,75 ± ml