Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
Catalog # 612-3030
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specifications
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:200 mm
- Seq:04
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:0,75 ± ml