Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Catalog # 612-3029
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specifications
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:170 mm
- Seq:03
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,375 ± ml