Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Catalogus # 612-3028
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
Certificeringen: DIN EN ISO 4788
Documents
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Hoogte:140 mm
- Seq:02
- Indeling:0,2 ml
- Tolerantie:0,15 ± ml