Maatcilinders
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
Catalogus # 612-3027
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Geijkt op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Ingebrande bruine schaalverdeling
* In aanvulling op DIN.
: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:5 ml
- Hoogte:115 mm
- Seq:01
- Indeling:0,1 ml
- Tolerantie:0,075 ± ml