Orders LinkContactUsLinkComponent
Demeter pipet
Demeter pipet
1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Catalogus # 612-4803
Leverancier:   HIRSCHMANN
Demeter pipet
Catalogus # 612-4803
Leverancier:  HIRSCHMANN
Demeter pipet
Demeter pipet
1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Price
13,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op 'Ex'
  • Blauwe maatverdeling
  • Verdunningspipetten met 2 markeringen bij 1 en 1,1 ml of 4 markeringen bij 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Lengte: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certificeringen: DIN 12 838 en DIN 12 839
Specificaties
  • Capaciteit:
    1,0/2,0/2,1/2,2 ml