Demeter pipet
1/1,1 ml
Catalog # 612-1032
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
AR-Glas®.
- Gejusteerd op 'Ex'
- Blauwe maatverdeling
- Verdunningspipetten met 2 markeringen bij 1 en 1,1 ml of 4 markeringen bij 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Lengte: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 en DIN 12 839
Specifications
- Capaciteit:1/1,1 ml