Tools
Hex key, 3 mm, 12 cm long, straight handle
Catalogus # HEWL8710-2411
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Hex key, 3 mm, 12 cm long, straight handle
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.