Orders LinkContactUsLinkComponent
Tools
Tools
Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
Catalogus # HEWL8710-1841
Leverancier:   Agilent
Tools
Catalogus # HEWL8710-1841
Leverancier:  Agilent
Tools
Tools
Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
Price
28,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.