Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary column splitter kits
Capillary column splitter kits
Fixed inlet splitter kit, 0,32 mm
Catalogus # HEWL5181-3391
Leverancier:   Agilent
Capillary column splitter kits
Catalogus # HEWL5181-3391
Leverancier:  Agilent
Capillary column splitter kits
Fixed inlet splitter kit, 0,32 mm
Price
549,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These splitters are used for splitting an injected sample from a single injector into two columns and on to two detectors.
The dimensions of both the columns, length and internal diameter (ID), should be the same so that the vaporized sample will get spilt into almost equal amount on to two columns.
Delivery information: Kit which comes with transfer line, splitter union and necessary ferrules.
Specificaties
  • Ø inw.:
    0,32 mm
  • Omschrijving:
    Fixed inlet splitter kit
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.