Particle traps for use with PLOT columns
Particle trap for use with PLOT columns, Int.Ø×L: 0,32 mm × 2,5 m
Catalog # HEWL5181-3351
Supplier: Agilent
Jump to:
Product Details & Documents
Though highly stabilised, it is impossible to guarantee that no particles will dislodge from the column wall. When used in valve-switching applications, the use of a particle trap can prevent scarring of the rotors.
Specifications
- Omschrijving:Particle trap for use with PLOT columns, Int.Ø×L: 0,32 mm × 2,5 m
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.