Macrocuvetten
Macro, 17,5 ml, 50 mm, Glas
Catalogus # HEWL5063-6552
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specificaties
- Lichtweg:50 mm
- Type:Macro
- Volume:17,5 ml
- Venstermateriaal:Glas
- Seq:016
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afstandsstuk voor 5 mm cel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afstandsstuk voor 1 mm cel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Lade voor 16 spectrofotometercellen
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Papier voor het reinigen van lenzen
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afstandsstuk voor 2 mm cel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Magnetische roerstaaf, LxØ: 7x5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.